missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse u-Plasminogen Activator (uPA)/Urokinase Antibody, R&D Systems™

Descripción
u-Plasminogen Activator/Urokinase Monoclonal specifically detects u-Plasminogen Activator/Urokinase in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | u-Plasminogen Activator/Urokinase |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 901420 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-25 ug/mL |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. |
| N.º de referencia del gen | P06869 |
| Alias de gen | ATF, EC 3.4.21, EC 3.4.21.73, plasminogen activator, urokinase, PLAU, uPA, u-PA, uPlasminogen Activator, U-plasminogen activator, urinary, Urokinase, urokinase-type plasminogen activator |
| Especie del huésped | Rat |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?