missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse u-Plasminogen Activator (uPA)/Urokinase Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18799208
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18799208 25 μg 25 microgramos
18793869 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18799208

Marca: R&D Systems MAB9185SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

u-Plasminogen Activator/Urokinase Monoclonal specifically detects u-Plasminogen Activator/Urokinase in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno u-Plasminogen Activator/Urokinase
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 901420
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen P06869
Alias de gen ATF, EC 3.4.21, EC 3.4.21.73, plasminogen activator, urokinase, PLAU, uPA, u-PA, uPlasminogen Activator, U-plasminogen activator, urinary, Urokinase, urokinase-type plasminogen activator
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse uPA Met1-Phe433 Accession # P06869
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5328
Especificidad de la prueba Detects mouse uPA in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.