Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para TSP-2 de ratón
Descripción
El TSP-2 de ratón cuantifica el TSP-2 de ratón en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el TSP-2 de ratón natural y recombinante.
Las proteínas de la trombospondina (TSP 1-5) componen una familia de glucoproteínas que están implicadas en la señalización de células a células y células a matrices. Estas proteínas extracelulares, de superficie celular, forman complejos de homo y hetero multímeros. Las trombospondinas desempeñan un papel en el desarrollo, la agregación de plaquetas, la adhesión y la migración de células y la progresión de las células a través del ciclo de crecimiento. La trombospondina 1 se libera de las plaquetas en respuesta a la estimulación de la trombina y es un componente transitorio de la matriz extracelular en el desarrollo y la reparación de tejidos. La trombospondina 2 comparte un alto grado de homología con la trombospondina 1, y se cree que tiene funciones únicas pero superpuestas. La trombospondina 3 es una proteína de unión a la heparina regulada al desarrollo. La trombospondina 4 se expresa neuronalmente y estimula el crecimiento de la neurita.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | THBS2; Thbs-2; trombospondina 2; trombospondina2; trombospondina-2; TSP2; TSP-2; TSP2trombospondina-2 |
| Intervalo del ensayo | 0.16 to 40 ng/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 0.16 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Serum, Supernatant |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 21826 |
| Símbolo de gen | THBS2 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |