Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para TSP-2 de ratón
Código de producto. 17105679
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
17105679 5 x 96 pruebas cada uno
17184923 96 pruebas paquete de 96
18567874 10 x 96 pruebas paquete de 10
3 options
Código de producto. 17105679
Marca: Invitrogen™ EM72RBX5
El TSP-2 de ratón cuantifica el TSP-2 de ratón en suero, plasma y sobrenadante.
El TSP-2 de ratón cuantifica el TSP-2 de ratón en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el TSP-2 de ratón natural y recombinante.
Las proteínas de la trombospondina (TSP 1-5) componen una familia de glucoproteínas que están implicadas en la señalización de células a células y células a matrices. Estas proteínas extracelulares, de superficie celular, forman complejos de homo y hetero multímeros. Las trombospondinas desempeñan un papel en el desarrollo, la agregación de plaquetas, la adhesión y la migración de células y la progresión de las células a través del ciclo de crecimiento. La trombospondina 1 se libera de las plaquetas en respuesta a la estimulación de la trombina y es un componente transitorio de la matriz extracelular en el desarrollo y la reparación de tejidos. La trombospondina 2 comparte un alto grado de homología con la trombospondina 1, y se cree que tiene funciones únicas pero superpuestas. La trombospondina 3 es una proteína de unión a la heparina regulada al desarrollo. La trombospondina 4 se expresa neuronalmente y estimula el crecimiento de la neurita.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso THBS2; Thbs-2; trombospondina 2; trombospondina2; trombospondina-2; TSP2; TSP-2; TSP2trombospondina-2
Intervalo del ensayo De 0,16 a 40 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,16 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q03350
Símbolo de gen THBS2
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Trombospondina 2
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min