missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse TSLP Biotinylated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18162151
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18162151 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18162151

Marca: R&D Systems BAF555

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody has been used in 4 publications

TSLP Polyclonal specifically detects TSLP in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA Detection (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TSLP
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL, ELISA Detection (Matched Antibody Pair) 0.1-0.4 ug/mL
N.º de referencia del gen Q9JIE6
Alias de gen thymic stromal lymphopoietin
Símbolos de los genes TSLP
Especie del huésped Goat
Inmunógeno S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant mouse TSLP (R&D Systems, Catalog # 555-TSB) Tyr20-Glu140 Accession # Q9JIE6
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 85480
Especificidad de la prueba Detects mouse TSLP in ELISAs and Western blots. In sandwich immunoassays, less than 0.05% cross-reactivity with recombinant human (rh) TSLP, rhTSLP R, and recombinant mouse TSLP R is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.