missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse TRANCE/TNFSF11/RANK L Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18796318
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18796318 25 μg 25 microgramos
18163411 500 μg 500 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18796318

Marca: R&D Systems MAB462SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

TRANCE/TNFSF11/RANK L Monoclonal specifically detects TRANCE/TNFSF11/RANK L in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRANCE/TNFSF11/RANK L
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 88227
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen O35235
Alias de gen CD254, CD254 antigen, ODF, OPGL, OPGLOPTB2, Osteoclast differentiation factor, Osteoprotegerin ligand, RANK L, RANKL, RANKLreceptor activator of nuclear factor kappa B ligand, Receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand, sOdf, TNF-related activation-induced cytokine, TNFSF11, TRANCEODFhRANKL2, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 11, tumor necrosis factor ligand superfamily member 11
Símbolos de los genes TNFSF11
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse TRANCE Arg72-Asp316 Accession # O35235
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8600
Especificidad de la prueba Detects mouse TRANCE in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, shows 100% cross-reactivity with recombinant human (rh) TRANCE and no cross-reactivity with rhAPRIL, rhBAFF, rhCD27 Ligand, recombinant mouse (rm) CD27 Ligand, rhCD30 Ligand, rmCD30 Ligand, rhCD40 Ligand, rmEDA, rhFas Ligand, rmFas Ligand, rhGITR Ligand, rhTNF-alpha , rhTRAK, rmTSG, recombinant cotton rat TNF-alpha , rmTNF-alpha , recombinant porcine TNF-alpha , recombinant rat TNF-alpha , and rhVEGI.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.