Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para MMP-9 total de ratón
Código de producto. 16881626 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Especies diana:
Ratón
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. Especies diana unitSize
16881626 Ratón 96 tests
1 options
Código de producto. 16881626
Marca: Proteintech™ KE1003796T
KE10037 es un ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA sándwich) de fase sólida. El kit de ELISA para MMP9 total de ratón se utilizará para detectar y cuantificar los niveles de proteínas de MMP9 total de ratón endógena.
  • El ensayo reconoce la MMP9 total de ratón. Un anticuerpo específico para MMP9 total de ratón se ha revestido previamente en micropocillos. La proteína MMP9 total de ratón en las muestras es capturada por el anticuerpo revestido después de la incubación.
  • Tras un lavado extenso, se añade otro anticuerpo de específico biotinilado para el MMP9 total de ratón para detectar la proteína MMP9 total de ratón capturado. Para el desarrollo de la señal, se añade Estreptavidina-HRP, seguida del reactivo tetrametilbenzidina (TMB).
  • La solución, que contiene ácido sulfúrico, se utiliza para detener el desarrollo y la intensidad del color, que es proporcional a la cantidad de proteínas unidas, se puede medir a 450 nm con la longitud de onda de corrección establecida a 630 nm.
  • MMP9 (metalopeptidasa de la matriz 9), también conocida como gelatinasa B, es un miembro de la familia de metaloproteinasas de matriz (MMP).
  • La familia de enzimas MMP se compone de proteasas de remodelación de matriz extracelular de importancia crítica cuya actividad ha estado implicada en la embriogénesis normal, la remodelación tisular y muchas enfermedades como la artritis, el cáncer, la periodontitis, la glomerulonefritis, la encefalomielitis, aterosclerosis y ulceración tisular.
  • La MMP9 se produce mediante una gran variedad de células normales y transformadas, incluidos neutrófilos, monocitos, macrófagos, astrocitos, fibroblastos, osteoclastos, etc.
  • Los modelos de ratones transgénicos informan que la MMP9 contribuye a la carcinogénesis de la piel, suprime el desarrollo de aneurismas abdominales experimentales y desencadena el cambio angiogénico durante la carcinogénesis. 
Especificaciones
Número de acceso NM_013599
Intervalo del ensayo De 62,5 a 4000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 41,2 pg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 13485
Método de detección ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble
Formato del kit de inmunoensayo Kit de ELISA con revestimiento
Tipo de muestra plasma, Suero
Sustrato DAB
Especies diana Ratón
ID de gen (Entrez) 17395
Especie del huésped Ratón
Grado de kit de inmunoensayo Sólido
CV interensayo <10%
CV intraensayo <10%
Condiciones de envío Hielo azul
Requisitos de almacenamiento De -20 °C a +4 °C
Tiempo total del ensayo 4,5 h
ID. de UniProt P41245
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 96TEST Mouse Total MMP-9 ELISA Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine