Learn More
Invitrogen™ Kits de ELISA para TNF alfa de ratón
Descripción
Niveles del ensayo de TNFα (factor de necrosis tumoral alfa de ratón) en muestras de suero de ratón y sobrenadante de cultivo con nuestros kits de ELISA para TNF alfa de ratón de Thermo Scientific™.
Objetivo: TNFα de ratón natural y recombinante (factor de necrosis tumoral alfa de ratón)
Formato: ELISA colorimétrico (sustrato TMB) en placa de tiras de 96 pocillos transparente
Medición: Absorbancia a 450 nm menos absorbancia a 550 nm
Intervalo del ensayo: De 50 a 2450 pg/ml
Sensibilidad: <9 pg/ml
Precisión: Intraensayo CV < 10 %; interensayo CV < 10 %
Tipos de muestras: Sobrenadante de cultivo celular, suero
Tiempo total del ensayo: 3 horas
Tamaño de muestras: 50 μl
Especificidad: Sin reacción cruzada significativa con IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, GM-CSF, IFNα de ratón o TNFα humano. Este ELISA tiene cierta reactividad cruzada con TNFα de conejos y monos cinomólogos en sobrenadantes de cultivo
Incluye:Los kits completos contienen placas de anticuerpos recubiertas previamente, anticuerpos de detección, tampones, diluyentes, patrones y sustratos. El kit de par de anticuerpos (anteriormente llamado “MiniKit”) contiene solo anticuerpos emparejados y estándar (sin placas ni reactivos de detección).
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | De 50 a 2450 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | <9pg/mL |
| Descripción | Kit de ELISA para TNF alfa de ratón |
| Formato del kit de inmunoensayo | ELISA colorimétrico (sustrato TMB) en placa de tiras de 96 pocillos transparente |
| Tipo de muestra | Sobrenadante de cultivo celular, Suero |
| Especificidad | Sin reacción cruzada significativa con IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, GM-CSF, IFNa de ratón o TNFa humano. Este ELISA tiene cierta reactividad cruzada con TNFa de conejos y monos cinomólogos en sobrenadantes de cultivo |
| Suficiente para | 5 x 96 pocillos de microplacas |
| Contenido del kit | Concentrado de estreptavidina-HRP, 250 µL, Solución de sustrato de TMB, 5 x 13 ml, Solución de parada, 55 ml, Diluyente estándar, 55 ml, Estándar para TNF alpha de ratón recombinante liofilizado, 5 viales, Tampón de dilución de HRP, 70 ml, Reactivo de anticuerpo biotinilado, 30 ml, Placa de tiras de 96-pocillos previamente revestida para TNF alfa antirratón, 5 ea, Cubiertas adhesivas para placas , 30 ea, Tampón 30X Wash; 200 ml |
| Medición | Absorbancia a 450 nm menos absorbancia a 550 nm |
| Precisión | CV del intraensayo <10 %; CV del interensayo <10 % |
| Mostrar más |