Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Kits de ELISA para TNF alfa de ratón
Descripción
Niveles del ensayo de TNFα (factor de necrosis tumoral alfa de ratón) en muestras de suero de ratón y sobrenadante de cultivo con nuestros kits de ELISA para TNF alfa de ratón de Thermo Scientific™.
Target: Natural and recombinant mouse TNFα (mouse tumor necrosis factor alpha)
Format: Colorimetric ELISA (TMB substrate) in clear 96 well strip plate
Measurement: Absorbance at 450nm minus absorbance at 550nm
Assay Range: 50 to 2450pg/mL
Sensitivity: < 9pg/mL
Precision: Intra-assay CV < 10%; inter-assay CV < 10%
Sample Types: Cell culture supernatant, serum
Total Assay Time: 3 hours
Sample Size: 50μL
Specificity: No significant cross-reaction with mouse IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, GM-CSF, IFNα or human TNFα. This ELISA has some cross-reactivity with rabbit and cynomologous monkey TNFα in culture supernatants
Includes:Complete Kits contain pre-coated antibody-plates, detection antibodies, buffers, diluents, standards, and substrates. The Antibody Pair Kit (previously called a “MiniKit”) contains only matched antibodies and standard (no plates or detection reagents).
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | De 50 a 2450 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | <9pg/mL |
| Descripción | Mouse TNF alpha ELISA Kit |
| Formato del kit de inmunoensayo | Colorimetric ELISA (TMB substrate) with Plates |
| Tipo de muestra | Cell Culture Supernatant, Serum |
| Especificidad | Sin reacción cruzada significativa con IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, GM-CSF, IFNa de ratón o TNFa humano. Este ELISA tiene cierta reactividad cruzada con TNFa de conejos y monos cinomólogos en sobrenadantes de cultivo |
| Suficiente para | 2 x 96 microplate wells |
| Contenido del kit | TMB Substrate Solution, 2 x 13mL, Streptavidin-HRP Concentrate, 2 x 100 μL, Stop Solution, 2 x 13mL, Standard Diluent, 2 x 12mL, Lyophilized Recombinant Mouse TNF alpha Standard, 4 vials, 30X Wash Buffer, 2 x 50mL, Adhesive Plate Covers, 12 ea, Anti-Mouse TNF alpha Precoated 96-well Strip Plate, 2 ea, Biotinylated Antibody Reagent, 2 x 8mL, HRP Dilution Buffer, 2 x 14mL |
| Medición | Absorbancia a 450 nm menos absorbancia a 550 nm |
| Precisión | CV del intraensayo <10 %; CV del interensayo <10 % |
| Mostrar más |