Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para TIMP1 de ratón
Código de producto. 15475333
Change view
Click to view available options
Cantidad:
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
15475333 96 pruebas 1 set
1 options
Código de producto. 15475333
Marca: Invitrogen™ EMTIMP1
Includes
Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
Kit de ELISA tipo sándwich
El inhibidor tisular de ratón de las metaloproteínas matriciales 1 (Ms TIMP-1) ELISA cuantifica la Ms TIMP-1 en suero, plasma o medio de cultivo celular de ratón. El ensayo reconocerá exclusivamente la Ms TIMP-1 natural y recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) tipo sándwich de fase sólida de TIMP-1 de ratón está diseñado para calcular la cantidad de la diana que se une entre un par de anticuerpos emparejados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Los inhibidores tisulares de las metaloproteinasas-1 (TIMP-1) y los inhibidores tisulares las metaloproteinasas-2 (TIMP-2) tienen propiedades similares, específicamente en las enzimas inhibidoras de la familia de la metaloproteinasa de la matriz, y se cree que son de gran importancia en el mantenimiento de la integridad del tejido conjuntivo. TIMP-1 forma un complejo de estequiometría 1:1 con colagenasas intersticiales activadas, estromelisina activada, la forma activa de la colagenasa tipo IV de 72 kDa (también conocida como MMP-2 o gelatinasa A), y formas latentes y activas de colagenasa tipo IV de 92 kDa (también conocida como MMP-0 o gelatinasa B). Los TIMP inhiben la invasividad proteolítica de las células tumorales y los trofoblastos placentales normales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P12032
Intervalo del ensayo 1,37-1000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 3 pg
Intervalo de calibración De 3 pg/mL a 1000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Citocinas y receptores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las citocinas analizadas: CD30 de ratón, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, eotaxina, eotaxina-2, ligando Fas, fractalquina, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptina R, Leptina (OB), LIX, L-selectina, linfotactina, MCP-1, MCP-5, MCSF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, P-selectina, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TNF-alfa, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Ratón
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 21857
Símbolo de gen Clgi,EPA,TIMP-1,TPA-S1,Timp
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Oncología
Volumen de muestra 10 μl de plasma; 10 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo RP23-132C19,3, Clgi, EPA, TIMP-1, TPA-S1, Timp
Objetivo Ratón
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min