missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse TIMP-1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18790828
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18790828 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18790828

Marca: R&D Systems AF980SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

TIMP-1 Polyclonal specifically detects TIMP-1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TIMP-1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Neutralization
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL, Immunoprecipitation 25 ug/mL, Neutralization 1.3 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P12032
Alias de gen CLGI, Collagenase inhibitor, collagenase inhibitor), EPATIMP-1, EPO, erythroid potentiating activity, Erythroid-potentiating activity, Fibroblast collagenase inhibitor, FLJ90373, HCI, metalloproteinase inhibitor 1, TIMP metallopeptidase inhibitor 1, TIMP1, TIMPtissue inhibitor of metalloproteinase 1 (erythroid potentiating activity, Tissue inhibitor of metalloproteinases 1
Símbolos de los genes TIMP1
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse TIMP-1 Cys25-Arg205 Accession # P12032
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7076
Especificidad de la prueba Detects mouse TIMP-1 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, approximately 15% cross-reactivity with recombinant rat TIMP-1 is observed, less than 5% cross-reactivity with recombinant human (rh) TIMP-1 is observed, and less than 1% cross-reactivity with rhTIMP-2 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.