missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse TIM-1/KIM-1/HAVCR Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18778657
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18778657 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18778657

Marca: R&D Systems AF1817SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody has been used in 22 publications

TIM-1/KIM-1/HAVCR Polyclonal specifically detects TIM-1/KIM-1/HAVCR in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TIM-1/KIM-1/HAVCR
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen NP_001160104
Alias de gen CD365, HAVCR1, HAVCR-1, HAVCRT cell immunoglobin domain and mucin domain protein 1, hepatitis A virus cellular receptor 1, Kidney injury molecule 1, KIM1, KIM-1, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 1, TIM1, TIM-1TIM, TIM1TIMD-1, TIMD1T-cell membrane protein 1
Símbolos de los genes HAVCR1
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse TIM-1/KIM-1/HAVCR Tyr22-Thr212 Accession # NP_001160104
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26762
Especificidad de la prueba Detects mouse TIM-1/KIM-1/HAVCR in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, less than 5% cross-reactivity with recombinant human TIM-1, recombinant mouse (rm) TIM-2, rmTIM-3, rmTIM-4, rmTIM-6, and rmTIM-7 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.