missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse TGF-beta RII APC-conjugated Antibody, R&D Systems™

Goat Polyclonal Antibody has been used in 5 publications
310.00€ - 567.00€
Especificaciones
| Antígeno | TGF-beta RII |
|---|---|
| Dilución | Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | APC |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18718148
![]() |
R&D Systems
FAB532A-025 |
25 Tests |
310.00€
25 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18748817
![]() |
R&D Systems
FAB532A-100 |
100 Tests |
567.00€
100 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
TGF-beta RII Polyclonal specifically detects TGF-beta RII in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.Especificaciones
| TGF-beta RII | |
| Flow Cytometry | |
| APC | |
| RUO | |
| Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide | |
| AAT3, EC 2.7.11, EC 2.7.11.30, FAA3, HNPCC6, LDS1B, LDS2B, MFS2, RIIC, TAAD2, tbetaR-II, TGF-beta receptor type II, TGF-beta receptor type IIB, TGF-beta receptor type-2, TGF-beta type II receptor, TGFbetaRII, TGFbeta-RII, TGFBR2, TGF-bRII, TGFR-2, transforming growth factor beta receptor type IIC, transforming growth factor, beta receptor II (70/80kDa), transforming growth factor, beta receptor II (70/80kDa) isoform 1, transforming growth factor, beta receptor II (70/80kDa) isoform 2, transforming growth factor, beta receptor II (70-80kD), Transforming growth factor-beta receptor type II | |
| TGFBR2 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Detects mouse TGF-beta RII in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, approximately 5% cross-reactivity with recombinant human (rh) TGF-beta RII is observed and less than 1% cross-reactivity with recombinant mouse TGF-beta RI and rhTGF-beta RIII is observed. |
| Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells | |
| Polyclonal | |
| Goat | |
| Mouse | |
| Q62312 | |
| 7048 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse TGF-beta RII and S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant mouse TGF-beta RII Ile24-Asp184 Accession # Q62312 | |
| Primary | |
| Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto