Learn More
R&D Systems™ Mouse TGF-beta 1 (NP_035707.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18740357
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
18740357 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18740357
Marca: R&D Systems™ RDC3523
Especificaciones
génica TGF-beta 1
Número de acceso NP_035707.1
ID de gen (Entrez) 7040
Alias de gen CEDLAP, DPD1, latency-associated peptide, TGF beta, TGF beta1, TGFB, TGFB1, TGFbeta, TGFbeta 1, TGF-beta 1 protein, TGF-beta-1, transforming growth factor beta-1, transforming growth factor, beta 1
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Mouse
Cantidad 10 μg