Learn More
R&D Systems™ Mouse TGF-beta 1 DuoSet ELISA
Descripción
The Mouse TGF-beta 1 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse TGF-beta 1.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | ELISA Development Kit |
| Cantidad | 1 Kit |
| Especie | Mouse |
| Conjugado | Biotin |
| Intervalo del ensayo | 31.20 to 2000 pg/mL |
| Reactividad cruzada | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 21803 |
| Sinónimo | CEDLAP, DPD1, latency-associated peptide, TGF beta1, TGFB, TGFB1, TGFbeta, TGFbeta 1, TGF-beta 1 protein, TGF-beta-1, transforming growth factor beta-1, transforming growth factor, beta 1 |
| Cantidad de embalaje | 15 placas |
| Mostrar más |