missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Mouse TGF-beta 1 DuoSet ELISA
Descripción
The Mouse TGF-beta 1 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse TGF-beta 1.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | ELISA Development Kit |
| Cantidad | 1 Kit |
| Especie | Mouse |
| Conjugado | Biotin |
| Intervalo del ensayo | 31.20 to 2000 pg/mL |
| Reactividad cruzada | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 21803 |
| Sinónimo | CEDLAP, DPD1, latency-associated peptide, TGF beta1, TGFB, TGFB1, TGFbeta, TGFbeta 1, TGF-beta 1 protein, TGF-beta-1, transforming growth factor beta-1, transforming growth factor, beta 1 |
| Cantidad de embalaje | 5 placas |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?