Learn More
R&D Systems™ Mouse TfR2 (NP_056614.3) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | TfR2 |
| Número de acceso | NP_056614.3 |
| ID de gen (Entrez) | 7036 |
| Alias de gen | HFE3, HFE3transferrin receptor protein 2, MGC126368, TfR2, TFRC2, transferrin receptor 2 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Mouse |
| Cantidad | 10 μg |