missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse TDRD1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18721169
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18721169 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18721169

Marca: R&D Systems AF7320SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

TDRD1 Polyclonal specifically detects TDRD1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TDRD1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q99MV1
Alias de gen CT41.1, CT41.1Cancer/testis antigen 41.1, FLJ21082, tudor domain containing 1, tudor domain containing protein 1, tudor domain-containing protein 1
Símbolos de los genes TDRD1
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno E. coli-derived recombinant mouse TDRD1 Asn831-Lys960 Accession # Q99MV1
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56165
Especificidad de la prueba Detects mouse TDRD1 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, approximately 60% cross-reactivity with recombinant human TDRD1 is observed.
Reconstitución Sterile PBS to a final concentration of 0.2 mg/mL.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.