missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse ST2/IL-33R Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18701507
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
500 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18701507 25 μg 25 microgramos
18192991 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18701507 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB1004SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody has been used in 2 publications

ST2/IL-33R Monoclonal specifically detects ST2/IL-33R in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ST2/IL-33R
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 245714
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P14719
Alias de gen DER4, DER4ST2growth stimulation-expressed, FIT-1, IL-1 R4, IL1R4, IL-1R4, IL-1RL1, IL-33 R, IL33R, IL-33R, interleukin 1 receptor-like 1, interleukin 1 receptor-related protein, interleukin-1 receptor-like 1, Ly84, MGC32623, Protein ST2, ST2L, ST2V, T1, T1homolog of mouse growth stimulation-expressed
Símbolos de los genes Il1rl1
Especie del huésped Rat
Inmunógeno S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant mouse ST2/IL-33 R Ser27-Arg332 Accession # P14719
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9173
Especificidad de la prueba Detects mouse ST2/IL-33 R in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, 100% cross-reactivity with recombinant human ST2 and no cross-reactivity with recombinant mouse (rm) IL-1 R1 or rmIL-1 R2 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.