missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse SR-AI/MSR Antibody, R&D Systems™

Rat Monoclonal Antibody has been used in 2 publications
208.00€ - 440.00€
Especificaciones
| Antígeno | SR-AI/MSR |
|---|---|
| Clon | 268318 |
| Concentración | LYOPH |
| Dilución | Western Blot 1 ug/mL, Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, CyTOF-ready |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18783947
![]() |
R&D Systems
MAB1797-SP |
25 μg |
208.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18189520
![]() |
R&D Systems
MAB1797 |
100 μg |
440.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
SR-AI/MSR Monoclonal specifically detects SR-AI/MSR in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready.Especificaciones
| SR-AI/MSR | |
| LYOPH | |
| Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF | |
| Unconjugated | |
| Rat | |
| Mouse | |
| AAA39747 | |
| 4481 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse SR-AI/MSR Trp79-Ser454 Accession # AAA39747 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects mouse SR-AI/MSR in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant human SR-AI is observed. |
| 268318 | |
| Western Blot 1 ug/mL, Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, CyTOF-ready | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative | |
| CD204, CD204 antigen, Macrophage acetylated LDL receptor I and II, macrophage scavenger receptor 1, macrophage scavenger receptor type III, MSR1, phSR1, phSR2, SCARA1, SCARA1macrophage scavenger receptor types I and II, Scavenger receptor class A member 1, scavenger receptor class A, member 1, SR-A, SRAI | |
| MSR1 | |
| IgG2b | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto