Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para SLAM/CD150 de ratón
Descripción
El SLAM/CD150 de ratón cuantifica el SLAM/CD150 de ratón en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el SLAM/CD150 de ratón natural y recombinante.
La CD150 (SLAM, molécula de activación de linfocito de señalización) pertenece a la superfamilia del gen de la inmunoglobulina, y está implicada en la estimulación de las células T. SLAM se expresa constitutivamente en linfocitos T de memoria de sangre periférica, clones de linfocitos T, timocitos inmaduros y una proporción de linfocitos B, y se induce rápidamente en linfocitos T vírgenes después de la activación. Los linfocitos B activadas expresan la forma unida a la membrana, la forma soluble y las isoformas citoplasmáticas de SLAM. Se sugiere que la señalización a través de la unión homofílica entre SLAM durante las interacciones de los linfocitos B a B y B a T mejora la expansión y diferenciación de los linfocitos B activados. Los informes sugieren que el dominio extracelular de CD150 es el receptor del virus del sarampión y actúa como coactivador en los linfocitos T y B. Además, se cree que la CD150 interactúa con SH2D1A y con PTPN11 a través de su dominio citoplasmático. Las mutaciones del gen de la CD150 pueden estar asociadas con el síndrome linfoproliferativo ligado al cromosoma X (XLP).
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 4933415F16; AA177906; CD150; antígeno CD150; CDw150; ESTM51; IPO-3; RGD1560634; molécula de activación de linfocito de señalización; molécula de activación linfocítica de señalización; miembro de la familia 1 de la molécula de activación linfocítica; Slam; miembro de la familia 1 de SLAM; SLAMF1 |
| Intervalo del ensayo | De 0,06 a 12 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,06 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q9QUM4 |
| Símbolo de gen | Slamf1 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |