Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para SLAM/CD150 de ratón
Código de producto. 17185669
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. 17185669
Marca: Invitrogen™ EM70RBX5
El SLAM/CD150 de ratón cuantifica el SLAM/CD150 de ratón en suero, plasma y sobrenadante.
El SLAM/CD150 de ratón cuantifica el SLAM/CD150 de ratón en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el SLAM/CD150 de ratón natural y recombinante.
La CD150 (SLAM, molécula de activación de linfocito de señalización) pertenece a la superfamilia del gen de la inmunoglobulina, y está implicada en la estimulación de las células T. SLAM se expresa constitutivamente en linfocitos T de memoria de sangre periférica, clones de linfocitos T, timocitos inmaduros y una proporción de linfocitos B, y se induce rápidamente en linfocitos T vírgenes después de la activación. Los linfocitos B activadas expresan la forma unida a la membrana, la forma soluble y las isoformas citoplasmáticas de SLAM. Se sugiere que la señalización a través de la unión homofílica entre SLAM durante las interacciones de los linfocitos B a B y B a T mejora la expansión y diferenciación de los linfocitos B activados. Los informes sugieren que el dominio extracelular de CD150 es el receptor del virus del sarampión y actúa como coactivador en los linfocitos T y B. Además, se cree que la CD150 interactúa con SH2D1A y con PTPN11 a través de su dominio citoplasmático. Las mutaciones del gen de la CD150 pueden estar asociadas con el síndrome linfoproliferativo ligado al cromosoma X (XLP).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 4933415F16; AA177906; CD150; antígeno CD150; CDw150; ESTM51; IPO-3; RGD1560634; molécula de activación de linfocito de señalización; molécula de activación linfocítica de señalización; miembro de la familia 1 de la molécula de activación linfocítica; Slam; miembro de la familia 1 de SLAM; SLAMF1
Intervalo del ensayo De 0,06 a 12 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,06 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q9QUM4
Símbolo de gen Slamf1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo CD150
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min