Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para lisados celulares de ShhN (SHH) de ratón
Código de producto. 15425333
Change view
Click to view available options
Cantidad:
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
15425333 96 pruebas 1 set
1 options
Código de producto. 15425333
Marca: Invitrogen™ EMSHHCL
Includes
Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
Kit de ELISA tipo sándwich
El ELISA para ShhN (SHH) de ratón cuantifica el Ms ShhN en células o lisados de tejido de ratón. El ensayo reconocerá exclusivamente la Ms ShhN natural y recombinante. Principio del método El ELISA (ensayo inmunoenzimático ligado a las enzimas) de sándwich en fase sólida para ShhN de ratón está diseñado para medir la cantidad del objetivo ligado entre un par de anticuerpos emparejados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La proteína Sonic Hedgehog (SHH), que se expresa solo durante la embriogénesis, es instrumental en el patrón del embrión temprano. Está considerada como la señal inductiva clave en el patrón del tubo neural ventral, el eje de la extremidad anterior-posterior y los somitas ventrales. De las tres proteínas humanas que muestran la secuencia y la similitud funcional con la proteína Sonic Hedgehog de Drosophila, esta proteína es la más similar. La proteína se hace como un precursor que se escinde automáticamente, la porción N-terminal es soluble y contiene la actividad de señalización, mientras que la porción C-terminal está implicada en el procesamiento de precursores. Y lo que es más importante, el producto C-terminal realiza una unión covalente entre una fracción de colesterol y el producto N-terminal, restringiendo el producto N-terminal a la superficie celular y evitando que se difunda libremente por todo el embrión en desarrollo. Los defectos en esta proteína o en su vía de señalización son una causa de holoprosencefalia (HPE), un trastorno en el que el cerebro en desarrollo no se separa correctamente en los hemisferios derecho e izquierdo. La HPE se manifiesta por deformidades faciales. Además, se cree que las mutaciones en este gen o en su vía de señalización pueden ser responsables del síndrome de VACTERL, que se caracteriza por defectos vertebrales, atresia anal, fístula traqueoesofágica con atresia esofágica, displasia radial y renal, anomalías cardíacas y anomalías en las extremidades.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q62226
Intervalo del ensayo 4,92-1200 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 5 pg/mL
Intervalo de calibración De 5 pg/mL a 1200 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Lisados celulares
Especificidad El par de anticuerpos suministrado en este kit reconoce el Shh-N de ratón.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Ratón
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 20423
Símbolo de gen Shh
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lisis celular, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Revelado
Volumen de muestra Lisado celular, 20 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo 9530036O11Rik, Dsh, Hhg1, Hx, Hxl3, M100081
Objetivo Ratón
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min