missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse S1P5/EDG-8 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18701309
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18701309 100 μg 100 microgramos
18764948 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18701309 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB9084

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

S1P5/EDG-8 Monoclonal specifically detects S1P5/EDG-8 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno S1P5/EDG-8
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1196A
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q91X56
Alias de gen Edg-8, EDG8, EDG8S1P receptor Edg-8, Endothelial differentiation G-protein-coupled receptor 8, endothelial differentiation, sphingolipid G-protein-coupled receptor, 8, LPB4, S1P receptor 5, S1P5, S1PR5, sphingosine 1-phosphate receptor 5, sphingosine 1-phosphate receptor EDG8, Sphingosine 1-phosphate receptor Edg-8, sphingosine-1-phosphate receptor 5, SPPR-1, SPPR-2
Símbolos de los genes S1pr5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Mouse S1P 5EDG-8 peptide corresponding to the N-terminal extracellular sequence Accession # Q91X56
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 53637
Especificidad de la prueba Detects mouse S1P 5EDG-8 in Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.