missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse/Rat Proprotein Convertase 9/PCSK9 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18078641
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18078641 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18078641

Marca: R&D Systems AF3985

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody has been used in 5 publications

Proprotein Convertase 9/PCSK9 Polyclonal specifically detects Proprotein Convertase 9/PCSK9 in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Proprotein Convertase 9/PCSK9
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL
N.º de referencia del gen Q80W65
Alias de gen EC 3.4.21, EC 3.4.21.111, FH3, FH3neural apoptosis regulated convertase 1, FHCL3, HCHOLA3, hypercholesterolemia, autosomal dominant 3, LDLCQ1, NARC1, NARC-1, NARC-1convertase subtilisin/kexin type 9 preproprotein, NARC1EC 3.4.21.-, Neural apoptosis-regulated convertase 1, PC9, PCSK9, Proprotein convertase 9, proprotein convertase subtilisin/kexin type 9, Subtilisin/kexin-like protease PC9
Símbolos de los genes PCSK9
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Proprotein Convertase 9 Ser156-Gln694 Accession # Q80W65
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 255738
Especificidad de la prueba Detects mouse and rat Proprotein Convertase 9/PCSK9 in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.