missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse/Rat PRAT4B Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18797947
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18797947 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18797947

Marca: R&D Systems AF5015SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

PRAT4B/CNPY4 Polyclonal specifically detects PRAT4B/CNPY4 in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PRAT4B/CNPY4
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q8BQ47
Alias de gen canopy 4 homolog (zebrafish), CNPY4, MGC40499PRAT4BPRotein Associated with Tlr4, protein canopy homolog 4
Símbolos de los genes CNPY4
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derive recombinant mouse PRAT4B Thr30-Leu245 Accession # Q8BQ47
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 245812
Especificidad de la prueba Detects mouse and rat PRAT4B in Western blots. In direct ELISAs, less than 5% cross-reactivity with recombinant human PRAT4B and recombinant mouse PRAT4A is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.