Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para osteopontina de ratón/rata
Código de producto. 16871636 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Especies diana:
Ratón, rata
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. Especies diana unitSize
16871636 Ratón, rata 96 tests
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16871636 Lieferant Proteintech™ Lieferanten-Nr. KE1004696T
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
KE10046 es un ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA sándwich) de fase sólida. El kit de ELISA para osteopontina se utilizará para detectar y cuantificar los niveles de proteínas de osteopontina endógena.
  • El ensayo reconoce la osteopontina de ratón/rata. Un anticuerpo específico para osteopontina se ha revestido previamente en micropocillos.
  • La proteína de osteopontina en las muestras se captura mediante el anticuerpo revestido después de la incubación. Tras un lavado extenso, se añade otro anticuerpo de específico biotinilado para la osteopontina para detectar la proteína de osteopontina capturada.
  • Para el desarrollo de la señal, se añade Estreptavidina-HRP, seguida del reactivo tetrametilbenzidina (TMB). La solución que contiene ácido sulfúrico se utiliza para detener el desarrollo y la intensidad del color, que es proporcional a la cantidad de proteínas unidas, se puede medir a 450 nm con la longitud de onda de corrección establecida a 630 nm
  • La osteopontina (OPN), también conocida como SPP1, es una glicofosfoproteína secretada que pertenece a la familia de proteínas N-glucosiladas con ligandos de unión de integrina (SIBLING).
  • Originalmente aislada del hueso, la OPN se ha encontrado en el riñón, los tejidos vasculares, los fluidos biológicos y varios tejidos tumorales.
  • La OPN puede interactuar con CD44 e integrinas y regular diversos procesos biológicos. Tiene un papel multifacético en el desarrollo y la remodelación ósea, y también participa en la respuesta inflamatoria e inmunitaria, la oncogénesis y la progresión del cáncer.
Spezifikation
Número de acceso BC080720
Intervalo del ensayo De 15,6 a 1000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 2,5 pg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 13485
Método de detección ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble
Formato del kit de inmunoensayo Kit de ELISA con revestimiento
Tipo de muestra plasma, Suero
Sustrato DAB
Especies diana Ratón, rata
ID de gen (Entrez) 20750
Especie del huésped Ratón/rata
Grado de kit de inmunoensayo Sólido
CV interensayo <10%
CV intraensayo <10%
Condiciones de envío Hielo azul
Requisitos de almacenamiento De -20 °C a +4 °C
Tiempo total del ensayo 4,5 h
ID. de UniProt P10923 (ratón)/P08721 (rata)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Mouse/Rat Osteopontin / OPN ELISA Kit
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Sicherheitshinweis
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.