Learn More
R&D Systems™ Mouse/Rat Leptin Quantikine ELISA Kit
Código de producto. p-7199110
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
1 paq (6 placas)
Tamaño de la unidad:
192 tests
paquete de 96
30000844 1 Kit 192 tests
18763547 1 paq (6 placas) paquete de 96
2 options
Código de producto. 30000844
Marca: R&D Systems™ MOB00B
solid phase ELISA designed to measure mouse or rat Leptin in cell culture supernates, tissue homogenates, serum, and plasma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo del ensayo 31.30 to 2000 pg/mL
Sensibilidad del ensayo 5.56 pg/mL
Tipo de muestra Cell Culture Supernatant, Mouse Plasma (EDTA), Mouse Plasma (Heparin), Mouse Serum, Rat Plasma (EDTA), Rat Plasma (Heparin), Rat Serum, Tissue Homogenates
Especificidad Natural and Recombinant Mouse and Rat Leptin
Especies diana Mouse, Rat
Para utilizar con (aplicación) ELISA
ID de gen (Entrez) 3952
Cantidad 1 Kit
Requisitos de almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Sinónimo FLJ94114, LEP, leptin, leptin (murine obesity homolog), leptin (obesity homolog, mouse), OB, Obese protein, obese, mouse, homolog of, Obesity factor, OBOBS
Objetivo Leptin/OB