Learn More
R&D Systems™ Mouse/Rat Leptin Quantikine ELISA Kit
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 31.30 to 2000 pg/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 5.56 pg/mL |
| Tipo de muestra | Cell Culture Supernatant, Mouse Plasma (EDTA), Mouse Plasma (Heparin), Mouse Serum, Rat Plasma (EDTA), Rat Plasma (Heparin), Rat Serum, Tissue Homogenates |
| Especificidad | Natural and Recombinant Mouse and Rat Leptin |
| Especies diana | Mouse, Rat |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 3952 |
| Cantidad | 1 paq (6 placas) |
| Requisitos de almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Sinónimo | FLJ94114, LEP, leptin, leptin (murine obesity homolog), leptin (obesity homolog, mouse), OB, Obese protein, obese, mouse, homolog of, Obesity factor, OBOBS |
| Mostrar más |