missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse/Rat DLL1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18765977
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18765977 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18765977

Marca: R&D Systems AF5026SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody has been used in 4 publications

DLL1 Polyclonal specifically detects DLL1 in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DLL1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q61483
Alias de gen Delta, delta (Drosophila)-like 1, Delta 1, Delta1, delta-like 1 (Drosophila), delta-like protein 1, DL1, Drosophila Delta homolog 1, H-Delta-1
Símbolos de los genes DLL1
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse DLL1 Ser22-Gln516 Accession # Q61483
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 28514
Especificidad de la prueba Detects mouse and rat DLL1 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, approximately 40% cross-reactivity with recombinant human (rh) DLL1 and less than 1% cross-reactivity with rhDLL3, rhDLL4, and recombinant mouse DLL4 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.