missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse/Rat Cathepsin L Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18043052
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18043052 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18043052

Marca: R&D Systems AF1515

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody has been used in 18 publications

Cathepsin L Polyclonal specifically detects Cathepsin L in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cathepsin L
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Simple Western 10 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL
N.º de referencia del gen P06797
Alias de gen cathepsin L, cathepsin L1, CATL, CTSL, CTSL1, CTSLEC 3.4.22.15, EC 3.4.22, FLJ31037, Major excreted protein, MEP
Símbolos de los genes Ctsl
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Cathepsin L Thr18-Asn334 Accession # P06797
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1514
Especificidad de la prueba Detects mouse Cathepsin L in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.