missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse Pref-1/DLK1/FA1 Antibody, R&D Systems™

Descripción
Pref-1/DLK1/FA1 Monoclonal specifically detects Pref-1/DLK1/FA1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Pref-1/DLK1/FA1 |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1168B |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 0.1 ug/mL, Simple Western 1 ug/mL, Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry 1-25 ug/mL |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | Q09163 |
| Alias de gen | delta-like 1 homolog (Drosophila), DLK, DLK1, DLK-1, FA1, FA1fetal antigen 1, pG2, pG2delta-like homolog (Drosophila), preadipocyte factor 1, Pref-1, PREF1, protein delta homolog 1, secredeltin, ZOG |
| Símbolos de los genes | DLK1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?