Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para PRDC (GREM2) de ratón
Código de producto. 15435273
Change view
Click to view available options
Cantidad:
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
15435273 96 pruebas 1 set
1 options
Código de producto. 15435273
Marca: Invitrogen™ EMGREM2
Includes
Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
Kit de ELISA tipo sándwich
El ELISA para PRDC (GREM2) de ratón cuantifica la Ms PDRC en suero, plasma o un medio celular de ratón. El ensayo reconocerá exclusivamente la Ms PDRC natural y recombinante. Principio del método El ELISA (ensayo inmunoenzimático ligado a las enzimas) de sándwich en fase sólida para PDRC de ratón está diseñado para medir la cantidad del objetivo ligado entre un par de anticuerpos emparejados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Este gen codifica un miembro de la familia de antagonistas de la BMP (proteína morfogénica del hueso). Al igual que las BMP, los antagonistas de las BMP contienen nudos de cistina y suelen formar homo y heterodímeros. La subfamilia CAN (cerberus y dan) de antagonistas de la BMP, a la que pertenece este gen, se caracteriza por un nudo de cistina C-terminal con un anillo de ocho miembros. El efecto antagónico de la proteína glicosilada secretada y codificada por este gen se debe probablemente a su unión directa a las proteínas BMP. Como antagonista de la BMP, este gen puede desempeñar un papel en la regulación de la organogénesis, el patrón corporal y la diferenciación de los tejidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso O88273
Intervalo del ensayo 3,28-800 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 3 pg
Intervalo de calibración De 3 pg/mL a 800 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este anticuerpo de par de ELISA detecta la PRDC de ratón. Otras especies no determinadas.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Ratón
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 23893
Símbolo de gen Grem2
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Investigación ósea
Volumen de muestra 33 μl de plasma; 33 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo Gremlin2, Prdc
Objetivo Ratón
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min