missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse PRDC/GREM2 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18741309
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18741309 25 μg 25 microgramos
18151031 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18741309

Proveedor: R&D Systems MAB2069SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

PRDC/GREM2 Monoclonal specifically detects PRDC/GREM2 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PRDC/GREM2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 377407
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen O88273
Alias de gen CKTSF1B2, CKTSF1B2FLJ21195, Cysteine knot superfamily 1, BMP antagonist 2, DAN domain family member 3, DAND3, DAND3Prdc, GREM2, gremlin 2, gremlin 2, cysteine knot superfamily, homolog, gremlin-2, PRDCgremlin 2, cysteine knot superfamily, homolog (Xenopus laevis), Protein related to DAN and cerberus
Símbolos de los genes GREM2
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant mouse PRDC/GREM2 Arg22-Gln168 Accession # O88273
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64388
Especificidad de la prueba Detects mouse PRDC/GREM2 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant mouse (rm) DAN, rmCerberus, rmGremlin, or rmCoco is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.