missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse PLZF Antibody, R&D Systems™

Descripción
PLZF Monoclonal specifically detects PLZF in Mouse samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PLZF |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 816421 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. |
| N.º de referencia del gen | NP_001028496 |
| Alias de gen | PLZFzinc finger and BTB domain-containing protein 16, ZBTB16, zinc finger and BTB domain containing 16, Zinc finger protein 145, zinc finger protein 145 (Kruppel-like, expressed in promyelocytic leukemia), Zinc finger protein PLZF, ZNF145, ZNF145Promyelocytic leukemia zinc finger protein |
| Especie del huésped | Rat |
| Mostrar más |
For Research Use Only (RUO)
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?