missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse PLZF Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18742089
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18742089 25 μg 25 microgramos
18762268 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18742089 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB29441SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

PLZF Monoclonal specifically detects PLZF in Mouse samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PLZF
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 816421
Conjugado Unconjugated
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen NP_001028496
Alias de gen PLZFzinc finger and BTB domain-containing protein 16, ZBTB16, zinc finger and BTB domain containing 16, Zinc finger protein 145, zinc finger protein 145 (Kruppel-like, expressed in promyelocytic leukemia), Zinc finger protein PLZF, ZNF145, ZNF145Promyelocytic leukemia zinc finger protein
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant mouse PLZF Met1-Gln254 Accession # NP_001028496
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7704
Especificidad de la prueba Detects mouse PLZF in direct ELISAs.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.