Learn More
Mouse PD-L1/B7-H1 Antibody, R&D Systems™
Descripción
PD-L1 Monoclonal antibody specifically detects PD-L1 in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Multiplex Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PD-L1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Multiplex Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 2096A |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry 0.05-10 μg/mL, Multiplex Immunofluorescence 5 μg/mL |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. |
| N.º de referencia del gen | Q9EP73 |
| Alias de gen | Avelumab, B7-H, B7H1, B7-H1, B7H1PDCD1L1, CD274, CD274 antigenMGC142294, CD274 molecule, PDCD1L1, PDCD1LG1, PDCD1LG1MGC142296, PDL1, PD-L1, PD-L1B7 homolog 1, PDL1PDCD1 ligand 1, programmed cell death 1 ligand 1, Programmed death ligand 1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |