Descripción
- El ensayo reconoce PCSK9 del ratón. Un anticuerpo específico para PCSK9 se ha revestido previamente en micropocillos.
- La proteína PCSK9 en las muestras se captura mediante el anticuerpo revestido después de la incubación. Después de un lavado extenso, se añade otro anticuerpo de biotinilado específico para PCSK9 para detectar la proteína PCSK9 capturada.
- Para el desarrollo de la señal, se añade Estreptavidina-HRP, seguida del reactivo tetrametilbenzidina (TMB).
- La solución, que contiene ácido sulfúrico, se utiliza para detener el desarrollo y la intensidad del color, que es proporcional a la cantidad de proteínas unidas, se puede medir a 450 nm con la longitud de onda de corrección establecida a 630 nm.
- La PCSK9, también llamada NARC1 y PC9, pertenece a la familia de la peptidasa S8.
- La PCSK9 se expresa y segrega por varios tejidos, pero principalmente por el hígado, los intestinos pequeños y el riñón (PMID 28587771). Puede estar implicada en la diferenciación de neuronas corticales y puede desempeñar un papel en la homeostasis del colesterol.
- La PCSK9 es un regulador de las concentraciones de colesterol plasmático y receptor de LDL (PMID: 26293463).
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | BC038085 |
| Intervalo del ensayo | De 62,5 a 4000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 11,9 pg/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 13485 |
| Método de detección | ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble |
| Formato del kit de inmunoensayo | Kit de ELISA con revestimiento |
| Tipo de muestra | plasma, Suero |
| Sustrato | DAB |
| Especies diana | Ratón |
| ID de gen (Entrez) | 100102 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 96TEST Human IL-4 ELISA Kit
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine