missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse OX40/TNFRSF4 Biotinylated Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18022112
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18022112 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18022112

Marca: R&D Systems BAF1256

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

OX40/TNFRSF4 Polyclonal specifically detects OX40/TNFRSF4 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno OX40/TNFRSF4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL
N.º de referencia del gen P47741
Alias de gen ACT-135, ACT35 antigen, ACT35ATC35 antigen, CD134, CD134 antigen, Ly-70, OX40 cell surface antigen, OX40 homologue, OX40L receptor, OX40lymphoid activation antigene ACT35, TAX transcriptionally-activated glycoprotein 1 receptor, tax-transcriptionally activated glycoprotein 1 receptor, TNFRSF4, tumor necrosis factor receptor superfamily member 4, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 4, Txgp1, TXGP1L, TXGP1LOX40 antigen
Símbolos de los genes TNFRSF4
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse OX40/TNFRSF4 Val20-Pro211 Accession # P47741
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7293
Especificidad de la prueba Detects mouse OX40/TNFRSF4 in Western blots. In Western blots, less than 1% cross-reactivity with recombinant mouse (rm) 4-1BB, rmCD27, rmCD30, rmCD40, rmDR3, rmEDAR, rmFas, rmGITR, rmOPG, rmRANK, rmTNF RI, and rmTNF RII is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.