missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse NTB-A/SLAMF6 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18702048
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18702048 25 μg 25 microgramos
18182411 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18702048 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB3986SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

NTB-A/SLAMF6/CD352 Monoclonal specifically detects NTB-A/SLAMF6/CD352 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NTB-A/SLAMF6/CD352
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 448318
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q9ET39
Alias de gen Activating NK receptor, CD352, CD352 antigen, KALIFLJ50657, Ly108, NK-T-B-antigen, NTBA, NTBA receptor, NTB-AMGC104953, NTBAT- and B-cell antigen, SF2000, SLAM family member 6, SLAMF6
Símbolos de los genes SLAMF6
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse NTB-A/SLAMF6 Glu31-Asn239 Accession # Q9ET39
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 114836
Especificidad de la prueba Detects mouse NTB-A/SLAMF6 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human NTB-A or recombinant mouse CD84 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.