missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse NTB-A/SLAMF6 Antibody, R&D Systems™
Descripción
NTB-A/SLAMF6/CD352 Monoclonal specifically detects NTB-A/SLAMF6/CD352 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | NTB-A/SLAMF6/CD352 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 448318 |
| Concentración | LYOPH |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1 ug/mL |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| N.º de referencia del gen | Q9ET39 |
| Alias de gen | Activating NK receptor, CD352, CD352 antigen, KALIFLJ50657, Ly108, NK-T-B-antigen, NTBA, NTBA receptor, NTB-AMGC104953, NTBAT- and B-cell antigen, SF2000, SLAM family member 6, SLAMF6 |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?