missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse NKp46/NCR1 PE-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18729987
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18729987 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18729987

Marca: R&D Systems FAB22252P025UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

NKp46/NCR1 Monoclonal specifically detects NKp46/NCR1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NKp46/NCR1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 29A1.4
Conjugado R-PE
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied in a saline solution containing BSA and sodium azide
N.º de referencia del gen Q8C567
Alias de gen CD335, CD335 antigen, hNKp46, Ly94, LY94lymphocyte antigen 94 homolog (activating NK-receptor; NK-p46), Lymphocyte antigen 94 homolog, MAR-1, natural cytotoxicity triggering receptor 1, Natural killer cell p46-related protein, NCR1, NK cell-activating receptor, NKp46, NKP46FLJ99094, NK-p46lymphocyte antigen 94 (mouse) homolog (activating NK-receptor; NK-p46)
Símbolos de los genes NCR1
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Murine myeloma cell line NSO-derived recombinant mouse NKp46-Fc chimera , Glu22-Asn255, Accession No. Q8C567
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9437.0
Especificidad de la prueba Detects mouse NKp46/NCR1 in direct ELISAs. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human (rh) NKp30, rhNKp44, rhNKp46, or rhNKp80 is observed.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8°C as supplied.
Formulario Supernatant
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.