missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse NKG2C/CD159c Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18749657
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18749657 100 μg 100 microgramos
18737468 25 μg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18749657

Marca: R&D Systems MAB1382100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

NKG2C/CD159c/KLRC2 Monoclonal specifically detects NKG2C/CD159c/KLRC2 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NKG2C/CD159c/KLRC2
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 2098A
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen NP_034783
Alias de gen CD159 antigen-like family member C, CD159c, CD159c antigen, killer cell lectin-like receptor subfamily C, member 2, KLRC2, MGC138244, NK cell receptor C, NKG2-C, NKG2-C type II integral membrane protein, NKG2CNKG2-C-activating NK receptor
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Mouse NKG2C/CD159c synthetic peptide Accession # NP_034783
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 100 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3822
Especificidad de la prueba Detects mouse NKG2C/CD159c in direct ELISAs. In Flow Cytometry, no cross-reactivity with mouse NKG2A/CD159a is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.