missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse NKG2C/CD159c Alexa Fluor™ 647-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18780779
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18780779 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18780779 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB1382R100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

NKG2C/CD159c/KLRC2 Monoclonal specifically detects NKG2C/CD159c/KLRC2 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NKG2C/CD159c/KLRC2
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 2098A
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Flow Cytometry 0.25 - 1.0 ug/10^6 cells
Formulación Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
N.º de referencia del gen NP_034783
Alias de gen CD159 antigen-like family member C, CD159c, CD159c antigen, killer cell lectin-like receptor subfamily C, member 2, KLRC2, MGC138244, NK cell receptor C, NKG2-C, NKG2-C type II integral membrane protein, NKG2CNKG2-C-activating NK receptor
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Mouse NKG2C/CD159c synthetic peptide Accession # NP_034783
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 100 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3822
Especificidad de la prueba Detects mouse NKG2C/CD159c in direct ELISAs. In Flow Cytometry, no cross-reactivity with mouse NKG2A/CD159a is observed.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Formulario Supernatant
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.