Learn More
R&D Systems™ Mouse Netrin-4 (AAF91404.1) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | Netrin-4 |
| Número de acceso | AAF91404.1 |
| ID de gen (Entrez) | 59277 |
| Alias de gen | beta-netrin, hepar-derived netrin-like protein, netrin 4, Netrin4, NTN4, PRO3091 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Mouse |
| Cantidad | 10 μg |