Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para MIP-3 alfa (CCL20) de ratón
Código de producto. 15405233
Change view
Click to view available options
Cantidad:
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
15405233 96 pruebas 1 set
1 options
Código de producto. 15405233
Marca: Invitrogen™ EMCCL20
Includes
Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
Kit de ELISA tipo sándwich
El ELISA para la proteína inflamatoria macrófaga de ratón 3 alfa (CCL20) (Ms MIP-3α) cuantifica la Ms MIP-3α en suero, plasma o medio de cultivo celular de ratón. El ensayo reconocerá exclusivamente la Ms MIP-3α natural y recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) tipo sándwich de fase sólida MIP-3α de ratón está diseñado para calcular la cantidad de la diana que se une entre una pareja de anticuerpos. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La proteína-3 inflamatoria macrófaga alfa (MIP-3 alfa), también denominada CCL20, se expresa en el hígado, los pulmones, los ganglios linfáticos y los linfocitos de la sangre periférica. MIP-3 alfa está fuertemente regulada al alza por señales inflamatorias, y regulada a la baja por la citoquina antiinflamatoria IL-10. MIP-3 alfa envía señales a través del receptor acoplado a la proteína G, CCR6, y actúa como un quimioatrayente para los linfocitos y las células dendríticas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso O89093
Intervalo del ensayo 2,06-1500 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 3 pg
Intervalo de calibración De 3 pg/mL a 1500 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Citocinas y receptores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas analizadas: CD30 de ratón, CD30L, CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, eotaxina, eotaxina-2, ligando Fas, fractalquina, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptina R, LEPTINA(OB), LIX, L-selectina, linfotactina, MCP-1, MCP-5, M-CSF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, PF-4, P-selectina, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alfa, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Ratón
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 20297
Símbolo de gen Ccl20
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inflamación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo CKb4, LARC, MIP-3A, MIP-3[a], MIP3A, ST38, Scya20, exodus-1
Objetivo Ratón
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min