Learn More
Invitrogen™ Mouse MIP-1 beta/CCL4 ELISA Kit
Código de producto. 17195649
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17195649 5 x 96 pruebas cada uno
17174903 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17195649
Marca: Invitrogen™ EM53RBX5
ELISA
Mouse MIP-1 beta/CCL4 quantitates mouse MIP-1 beta/CCL4 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse MIP-1 beta/CCL4.
La CCL4 (proteína 1-beta inflamatoria macrófaga, MIP1B) pertenece a la familia de beta integrinas (quimiocina CC). Funcionalmente, la CCL4 está implicada en los efectos quimiotácticos y proinflamatorios, y en la homeostasis. La CCL4 está producida por macrófagos con la estimulación mediante endotoxinas bacterianas. CCL4 capta y estimula varias células inflamatorias en los sitios de inflamación. CCL4 es producido por linfocitos, macrófagos y células dendríticas. Tanto CCL4 como la proteína relacionada CCL3 participan en la respuesta del huésped a la invasión de patógenos bacterianos, virales, parasitarios y fúngicos regulando el tráfico y el estado de activación de subgrupos seleccionados de células inflamatorias. Tanto CCL4 como CCL3 ejercen efectos similares sobre los monocitos, su efecto sobre los linfocitos difiere, con CCL4 se atraen selectivamente linfocitos CD4+ y CCL3 se atraen selectivamente linfocitos CD8+. Además, se ha demostrado que ambos son potentes quimioatrayentes para las células B, eosinófilos y células dendríticas. La forma procesada de CCL4 puede inducir la reducción de la modulación de la expresión superficial del receptor de quimiocina CCR5, inhibiendo así la entrada mediada por CCR5 del VIH-1 en las células T. CCL4 se une con alta afinidad a los receptores CCR5.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso ACT2; ACT-2; AT744.1; quimiocina CC ligando 4; quimiocina motivo C-C 4; quimiocina motivo C-C ligando 4; CCL4; quimiocina (motivo C-C) ligando 4; G-26; proteína G-26 secretada por linfocitos T; HC21; gen de activación inmunitaria 2; proteína de activación inmunitaria 2; LAG1; LAG-1; proteína de gen 1 de activación por linfocitos; proteína 1 inflamatoria macrófaga beta; proteína-1 inflamatoria macrófaga beta; MGC104418; MGC126025; MGC126026; MIP-1 beta; Mip1b; MIP-1 B; Mip1-b; MIP1B1; MIP1beta; MIP-1 BETA; MIP-1-beta; MIP1-beta; MIP-1-beta(1-69); MIP-1-beta(3-69); PAT 744; proteína H400; proteína MIP-1 putativa beta; RP23-320E6.8; SCY4A; SCYA2; SCYA4; proteína secretada G-26; SIS-gamma; citocina pequeña inducible A4; citocina pequeña inducible A4 (homóloga a la Mip-1 b de ratón); citocina pequeña inducible A4; proteína 2 de activación de células T
Intervalo del ensayo De 4,5 a 1000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 4,5 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P14097
Símbolo de gen CCL4
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo CCL4
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min