missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse Metadherin Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18751488
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18751488 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18751488

Marca: R&D Systems MAB7180SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

LYRIC Monoclonal specifically detects LYRIC in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LYRIC
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 754523
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q80WJ7
Alias de gen 3D3, AEG1, AEG-13D3/LYRIC, AEG1LYRIC/3D3, Astrocyte elevated gene-1 protein, LYRIC, LYRICMetastasis adhesion protein, Lysine-rich CEACAM1 co-isolated protein, metadherin, MTDH, protein LYRIC
Símbolos de los genes MTDH
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant mouse Metadherin Lys167-Ser297 Accession # Q80WJ7
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 92140
Especificidad de la prueba Detects mouse Metadherin in direct ELISAs.
Reconstitución Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.