missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse MDL-1/CLEC5A Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18745217
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18745217 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18745217

Marca: R&D Systems AF1639SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

MDL-1/CLEC5A Polyclonal specifically detects MDL-1/CLEC5A in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MDL-1/CLEC5A
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen AAI04365
Alias de gen CLEC5A, CLECSF5, CLECSF5carbohydrate-recognition domain) lectin, superfamilymember 5, C-type lectin domain family 5, member A, C-type lectin superfamily member 5, MDL1, MDL-1MGC138304, Myeloid DAP12-associating lectin 1, myeloid DAP12-associating lectin-1
Símbolos de los genes CLEC5A
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse MDL-1/CLEC5A Tyr26-Lys190 Accession # AAI04365
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23601
Especificidad de la prueba Detects mouse MDL-1/CLEC5A in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, approximately 5% cross-reactivity with recombinant human MDL-1/CLEC5A is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.