Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para LOX-1/OLR1 de ratón
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Descripción
El LOX-1/OLR1 de ratón cuantifica el LOX-1/OLR1 de ratón en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el LOX-1/OLR1 de ratón natural y recombinante.
LOX-1 (receptor LDL oxidado similar a lectina -1) es un receptor de barrido de clase E de glicoproteína de membrana tipo II de 40-50 kDa, expresado por células endoteliales, macrófagos, plaquetas activadas y células musculares lisas. El LOX-1 se une a una amplia gama de ligandos, incluidas lipoproteínas de baja densidad oxidadas (oxLDL), lipoproteínas de alta densidad (HDL) modificadas con hipoclorito, células apoptóticas/envejecidas, plaquetas activadas y bacterias, lo que refleja sus versátiles funciones fisiológicas.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | CLEC8A; Miembro A de la familia de dominios de lectina tipo C 8; hLOX 1; hLO x 1; hLOX-1; receptor LDL oxidado similar a la lectina; receptor LDL oxidado similar a la lectina 1; receptor de lipoproteínas de baja densidad oxidado similar a la lectina; Receptor-1 de lipoproteínas de baja densidad oxidado similar a la lectina; receptor oxLDL similar a la lectina 1; receptor LDL oxidado tipo lectina 1; LOX 1; LO x 1; LOX-1; LOXIN; Oldlr1; Oldr1; Olr1; receptor LDL ox 1; receptor de lipoproteínas de baja densidad oxidado (similar a la lectina) 1; receptor de lipoproteínas de baja densidad oxidado 1; receptor de lipoproteínas de baja densidad oxidado 1; Receptor de lipoproteínas de baja densidad oxidado 1, forma soluble; receptor LDL-ox 1; SCARE1; receptor de barrido de clase E, miembro 1; sLOX 1; SLO x 1; LOX 1 soluble; SR-EI |
| Intervalo del ensayo | De 0,42 a 10 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,045 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q9EQ09 |
| Símbolo de gen | OLR1 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |